Print…
Bromocyclopropane 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclopropyl bromide
111640050 111640250
ACRO111640050EA 40.3 EUR
ACRO111640050 ACRO111640250
Bromocyclopropane 99%
Bromocyclopropane
Fórmula: C₃H₅Br
Peso Molecular: 120.98 g/mol
Ponto de ebulição: 67…69 °C (1013 hPa)
Densidade: 1.51 g/cm³
Ponto de Inflamação: –7 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001271
Número CAS: 4333-56-6
EINECS: 224-375-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Absorption Ratio P-15/P+15 0.93 to 0.98
BSC Certification Pass