Print…
2-Phenylquinoline 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
297990010 297990050
ACRO297990010EA 76 EUR
ACRO297990010 ACRO297990050
2-Phenylquinoline 99+%
2-Phenylquinoline
Fórmula: C₁₅H₁₁N
Ponto de ebulição: 363 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011568
Número CAS: 612-96-4
EINECS: 210-326-7
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
GC ≥99.0 %