Print…
6-Methylquinaldine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dimethylquinoline, 2,6-Dimethylquinoline
B23934.06 B23934.14
B23934.06EA 64.4 EUR
B23934.06 B23934.14
6-Methylquinaldine ≥98%
6-Methylquinaldine
Purity: 98% CAS No.: 877-43-0 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.21 Melting Point: 56-58° Boiling Point: 266-267° MDL No.: MFCD00006762
Fórmula: C₁₁H₁₁N
Peso Molecular: 157.22 g/mol
Ponto de ebulição: 266…267 °C
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006762
Número CAS: 877-43-0
EINECS: 212-891-5