Print…
2,4-Dimethylquinoline 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L08348.MC L08348.ME
L08348.MCEA 37.5 EUR
L08348.MC L08348.ME
2,4-Dimethylquinoline 95%
2,4-Dimethylquinoline
Purity: 95% CAS No.: 1198-37-4 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6050 Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 114230 MDL No.: MFCD00006760
Fórmula: C₁₁H₁₁N
Ponto de ebulição: 264…265 °C
Densidade: 1,060
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006760
Número CAS: 1198-37-4
EINECS: 214-832-9