8-Methylquinoline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L03288.06
L03288.14
L03288.06EA
49.2
EUR
L03288.06
L03288.14
8-Methylquinoline ≥97%
8-Methylquinoline
Purity: 97+%
CAS No.: 611-32-5
Molecular Formula: C10H9N
Formula Weight: 143.19
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.6150
Odour: Unpleasant
Melting Point: -80°
Boiling Point: 134-136°/25mm
Beilstein Reference: 111340
MDL No.: MFCD00006810
Fórmula:
C₁₀H₉N Ponto de ebulição: 134…136 °C (25 mmHg) Ponto de Fusão: –80 °C Densidade: 1,074 Ponto de Inflamação: 105 °C (221 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006810 Número CAS: 611-32-5 EINECS: 210-264-0 |