Print…
8-Methylquinoline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
303620250 303620050
ACRO303620250EA 143 EUR
ACRO303620250 ACRO303620050
8-Methylquinoline 97%
8-Methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 248 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –80 °C
Densidade: 1,05 g/cm³
Ponto de Inflamação: 104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006810
Número CAS: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %