7-Methylquinoline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42475.03
42475.01
42475.03EA
88.6
EUR
42475.03
42475.01
7-Methylquinoline ≥97%
7-Methylquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 612-60-2
Molecular Formula: C10H96N
Formula Weight: 143.19
Flash Point:
Fórmula:
C₁₀H₉N |
Número MDL :
MFCD00006805 Número CAS: 612-60-2 |