Print…
6-Methylquinoline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B21892.06 B21892.14 B21892.22
B21892.06EA 28.2 EUR
B21892.06 B21892.14 B21892.22
6-Methylquinoline ≥98%
6-Methylquinoline
Purity: 98% CAS No.: 91-62-3 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: -22° Boiling Point: 257-259° Beilstein Reference: 110336 MDL No.: MFCD00006804
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 257…259 °C
Ponto de Fusão: –22 °C
Densidade: 1,066
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006804
Número CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6