Print…
6-Methylquinoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
295141000 295140250 295140050
ACRO295141000EA 173 EUR
ACRO295141000 ACRO295140250 ACRO295140050
6-Methylquinoline 98%
6-Methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 256…260 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: -22,2 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006804
Número CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
Encomendar
Appearance Light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %