Print…
4-Methylquinoline ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14040.09 A14040.18 A14040.30
A14040.09EA 41.7 EUR
A14040.09 A14040.18 A14040.30
4-Methylquinoline ≥97%
4-Methylquinoline
Purity: 98% CAS No.: 491-35-0 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6200 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 260-263° Beilstein Reference: 110926 Merck Reference: 14,5441 MDL No.: MFCD00006784
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 260…263 °C
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1,083
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006784
Número CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 14,5441