Print…
4-Methylquinoline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
169770050 169770250 169771000
ACRO169770050EA 33 EUR
ACRO169770050 ACRO169770250 ACRO169771000
4-Methylquinoline 99%
4-Methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 261 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006784
Número CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460
Encomendar
Appearance Clear light yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %