Print…
3-Methylquinoline ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13109.06 A13109.14
A13109.06EA 83.7 EUR
A13109.06 A13109.14
3-Methylquinoline ≥98%
3-Methylquinoline
Purity: 98+% CAS No.: 612-58-8 Molecular Formula: C10H9N Formula Weight: 143.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6150 Melting Point: 15° Boiling Point: 252-253° Beilstein Reference: 110325 MDL No.: MFCD00014661
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 252…253 °C
Ponto de Fusão: 15 °C
Densidade: 1,069
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014661
Número CAS: 612-58-8
EINECS: 210-315-7