Print…
Quinaldina
Fornecedor: Merck
Atenção
22550-1L-F 22550-250ML-F
SIAL22550-1L-FEA 310 EUR
SIAL22550-1L-F SIAL22550-250ML-F
Quinaldina
Quinaldina
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 247,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006756
Número CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228