Print…
Quinaldina para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05805.0100 8.05805.0250
8.05805.0100EA 81.7 EUR
8.05805.0100 8.05805.0250
Quinaldina para síntese, Sigma-Aldrich®
Quinaldina
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 247,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006756
Número CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228
Encomendar
Solubility 2.5 g/l (20 °C)
Melting Point -2 °C
Molar Mass 143.18 g/mol
Boiling Point 246.9 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.6126 (20 °C, 589 nm)
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 6.9 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)