Print…
Quinaldina 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13412.14 A13412.22 A13412.36
A13412.14EA 31.6 EUR
A13412.14 A13412.22 A13412.36
Quinaldina 96%
Quinaldina
Used in preparation of oil-soluble dyes
It is an anaesthetic used in fish transportation. Also used in anti-malaria drugs, in manufacturing dyes, food colorants , pharmaceuticals and pH indicators.
Atenção: Air sensitive. Light sensitive. Store under argon.
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 247…248 °C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,058
Ponto de Inflamação: 79 °C (174 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006756
Número CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 14,8047
Encomendar
Appearance (Colour) Clear colorless to yellow to brown
Form Liquid
Assay (GC) ≥95,0%
Refractive Index 1,6080 - 1,6145 @ 20°C