Print…
Quinaldina 95+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
132172500 132170010
ACRO132172500EA 77.8 EUR
ACRO132172500 ACRO132170010
Quinaldina 95+%
Quinaldina
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 248 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 1,058 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006756
Número CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown-yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6080 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Hydroxyl value 25 to 32 mg KOH/g