2-Methyl-4-quinolinol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A14587.06
A14587.14
A14587.22
A14587.06EA
49.5
EUR
A14587.06
A14587.14
A14587.22
2-Methyl-4-quinolinol ≥98%
2-Methyl-4-quinolinol
Purity: 98+%
CAS No.: 607-67-0
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 234-236°
Beilstein Reference: 118320
Fórmula:
C₁₀H₉NO Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 234…236 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006758 Número CAS: 607-67-0 EINECS: 210-140-6 |