Print…
6-Methoxyquinaldine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B22199.03 B22199.06
B22199.03EA 45.5 EUR
B22199.03 B22199.06
6-Methoxyquinaldine ≥97%
6-Methoxyquinaldine
Purity: 97% CAS No.: 1078-28-0 Molecular Formula: C11H11NO Formula Weight: 173.21 Flash Point: 47°(117°F) Melting Point: 62-66° MDL No.: MFCD00006761
Fórmula: C₁₁H₁₁NO
Ponto de ebulição: 95…96 °C (0,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 62…66 °C
Densidade: 0,973
Ponto de Inflamação: 47 °C (117 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006761
Número CAS: 1078-28-0
EINECS: 214-080-1