Quinoleína ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 91-22-5
Molecular Formula: C9H7N
Formula Weight: 129.16
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.090
Refractive Index: 1.6260
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Colourless to pale yellow
pH: 7.3
Melting Point: -15°
Boiling Point: 237°
Beilstein Reference: 107477
Merck Reference: 14,8068
UN No.: 2656
MDL No.: MFCD00006736
Fórmula:
C₉H₇N Ponto de ebulição: 237 °C Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 1,090 Ponto de Inflamação: 101 °C (214 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006736 Número CAS: 91-22-5 EINECS: 202-051-6 UN: 2656 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8068 |