Print…
Quinoleína 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
221140050 221141000 221145000 221140025
ACRO221140050EA 41.2 EUR
ACRO221140050 ACRO221141000 ACRO221145000 ACRO221140025
Quinoleína 99%
Quinoleína
Fórmula: C₉H₇N
Ponto de ebulição: 237 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –15 °C
Densidade: 1,095 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006736
Número CAS: 91-22-5
EINECS: 202-051-6
UN: 2656
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e452fdc6c4f70d31bc2cfb5dade041787f8be427&vid=ec752804bedb2e9f8adfbea9ad287c2452f87a17&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6230 to 1.6270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %