Print…
2,4-Quinolinediol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
B20747.06 B20747.14
B20747.06EA 27 EUR
B20747.06 B20747.14
2,4-Quinolinediol ≥97%
2,4-Quinolinediol
Purity: 97% CAS No.: 86-95-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 300° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 129767 MDL No.: MFCD00006744
Fórmula: C₉H₇NO₂
Ponto de ebulição: 375 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006744
Número CAS: 86-95-3
EINECS: 201-711-0