Print…
8-Quinolinol zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 8-Hydroxyquinoline
MQ200
8.20261.0250 8.20261.1000 8.20261.9025
8.20261.0250EA 62.5 EUR
8.20261.0250 8.20261.1000 8.20261.9025
8-Quinolinol zS, Sigma-Aldrich®
8-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de ebulição: 267
Ponto de Fusão: 71.2
Densidade: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006807
Número CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 0.56 g/l (20 °C)
Melting Point 72.5 - 74.0 °C
Molar Mass 145.16 g/mol
Boiling Point 267 °C (1013 hPa)