Print…
8-Quinolinol ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
121901000 121905000 121900010 121900025 121900250
ACRO121901000EA 56.7 EUR
ACRO121901000 ACRO121905000 ACRO121900010 ACRO121900025 ACRO121900250
8-Quinolinol ACS
8-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de ebulição: 267 °C (752 mmHg)
Ponto de Fusão: 72…74 °C
Densidade: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006807
Número CAS: 148-24-3
EINECS: 205-711-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752471e0b5caa5507eb8e74e8054dc401912b3ac&vid=ff81328b844178e10beffb1867c97da0d03eda22&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72.5 to 74.0 °C
Residue after ignition ≤0.05 %
Suitability (for Mg determination) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in alcohol)