Print…
7-Quinolinol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Quinolin-7-ol, 7-Hydroxyquinoline
418820010 418820050
ACRO418820010EA 128 EUR
ACRO418820010 ACRO418820050
7-Quinolinol 99%
7-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de ebulição: 313
Ponto de Fusão: 239…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016730
Número CAS: 580-20-1
EINECS: 209-457-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 239 to 244 °C (Dec)
Titration with HClO4 ≥98.5 %