Print…
6-Quinolinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Quinolin-6-ol, 6-Hydroxyquinoline
364930250 364931000
ACRO364930250EA 110 EUR
ACRO364930250 ACRO364931000
6-Quinolinol 98%
6-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 190…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047611
Número CAS: 580-16-5
EINECS: 209-454-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Beige to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥97.5 %