Print…
4-Quinolinol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
121890100 121890500
ACRO121890100EA 76.4 EUR
ACRO121890100 ACRO121890500
4-Quinolinol 98%
4-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Ponto de Fusão: 202…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006777
Número CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 202 to 206 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Specific optical rotation +9.5° to +10.5° (20 °C, 589 nm) (c=4 in H2O) reading after >1 hour
Iron (Fe) ≤0.2 ppm