Print…
Methyl-6-quinolyl ether ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Methoxyquinoline
A11736.06 A11736.14 A11736.22
A11736.06EA 32.1 EUR
A11736.06 A11736.14 A11736.22
Methyl-6-quinolyl ether ≥98%
Methyl-6-quinolyl ether
Purity: 98% CAS No.: 5263-87-6 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6250 Melting Point: 17-20° Boiling Point: 141-145°/15mm Beilstein Reference: 115244 MDL No.: MFCD00006800
Fórmula: C₁₀H₉NO
Peso Molecular: 159.19 g/mol
Ponto de ebulição: 141…145 °C (15 mmHg)
Ponto de Fusão: 17…20 °C
Densidade: 1.152
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006800
Número CAS: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2