Print…
Methyl-6-quinolyl ether 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Methoxyquinoline
179340250 179341000
ACRO179340250EA 106 EUR
ACRO179340250 ACRO179341000
Methyl-6-quinolyl ether 98%
Methyl-6-quinolyl ether
Fórmula: C₁₀H₉NO
Peso Molecular: 159.19 g/mol
Ponto de ebulição: 193 °C (50 mmHg)
Ponto de Fusão: 18…20 °C
Densidade: 1.152 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006800
Número CAS: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2
Encomendar
Appearance Clear yellow to pink to purple to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %