5-Aminoquinoline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L19628.03
L19628.06
L19628.03EA
73
EUR
L19628.03
L19628.06
5-Aminoquinoline 99%
5-Aminoquinoline
Purity: 99%
CAS No.: 611-34-7
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 310°
MDL No.: MFCD00006797
Fórmula:
C₉H₈N₂ Ponto de ebulição: 310 °C Ponto de Fusão: 107…109 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006797 Número CAS: 611-34-7 EINECS: 210-266-1 |