Print…
3-Aminoquinoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A16592.03 A16592.06 A16592.14
A16592.03EA 28.7 EUR
A16592.03 A16592.06 A16592.14
3-Aminoquinoline 98%
3-Aminoquinoline
Purity: 98% CAS No.: 580-17-6 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 113317
Fórmula: C₉H₈N₂
Ponto de ebulição: 311 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006772
Número CAS: 580-17-6
EINECS: 209-455-1