Cloxiquina 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22856.18
B22856.30
B22856.18EA
33.4
EUR
B22856.18
B22856.30
Cloxiquina 95%
Cloxiquina
Purity: 95%
CAS No.: 130-16-5
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 5289
Merck Reference: 14,2422
MDL No.: MFCD00006788
Fórmula:
C₉H₆ClNO Ponto de ebulição: 349 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 122…124 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006788 Número CAS: 130-16-5 EINECS: 204-978-1 Merck Index: 14,2422 |