Print…
Cloxiquina 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
109301000 109300050
ACRO109301000EA 41.7 EUR
ACRO109301000 ACRO109300050
Cloxiquina 95%
Cloxiquina
Fórmula: C₉H₆ClNO
Ponto de ebulição: 349 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 121…126 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006788
Número CAS: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483
Encomendar
Appearance Light green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm