Print…
4,7-Dichloroquinoline 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
113750250 113751000 113750050
113750250.EA 35.2 EUR
113750250. 113751000. 113750050.
4,7-Dichloroquinoline 98%
4,7-Dichloroquinoline
Fórmula: C₉H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 148 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 84…86 °C
Ponto de Inflamação: 164 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006774
Número CAS: 86-98-6
EINECS: 201-714-7
Encomendar
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %