Print…
2-Chloroquinoline 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
110040010 110040050 110040250
ACRO110040010EA 31.1 EUR
ACRO110040010 ACRO110040050 ACRO110040250
2-Chloroquinoline 99%
2-Chloroquinoline
Fórmula: C₉H₆ClN
Ponto de ebulição: 265…267 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…37 °C
Densidade: 1,23 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006741
Número CAS: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %