Print…
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
418800050 418800250
ACRO418800050EA 77.3 EUR
ACRO418800050 ACRO418800250
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de ebulição: 345 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 293…294 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047613
Número CAS: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
Encomendar
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %