Print…
5-Quinolinecarboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
L19643.03EA 94.8 EUR
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
5-Quinolinecarboxylic acid ≥97%
5-Quinolinecarboxylic acid
Purity: 97+% CAS No.: 7250-53-5 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 129178
Fórmula: C₁₀H₇NO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047608
Número CAS: 7250-53-5