4-Quinolinecarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L14611.03
L14611.06
L14611.03EA
81.9
EUR
L14611.03
L14611.06
4-Quinolinecarboxylic acid ≥98%
4-Quinolinecarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 486-74-8
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 253-255°
Beilstein Reference: 5224
Fórmula:
C₁₀H₇NO₂ Ponto de Fusão: 253…255 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006782 Número CAS: 486-74-8 EINECS: 207-640-1 |