Quinaldic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10192.06
A10192.14
A10192.22
A10192.06EA
52.7
EUR
A10192.06
A10192.14
A10192.22
Quinaldic acid ≥98%
Quinaldic acid
Purity: 98%
CAS No.: 93-10-7
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 156-159°
Beilstein Reference: 126322
Merck Reference: 14,8046
MDL No.: MFCD00006752
Fórmula:
C₁₀H₇NO₂ Ponto de Fusão: 156…159 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006752 Número CAS: 93-10-7 EINECS: 202-218-3 Merck Index: 14,8046 |