2-Quinolinecarbaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
370170050
370170250
ACRO370170050EA
71.1
EUR
ACRO370170050
ACRO370170250
2-Quinolinecarbaldehyde 97%
2-Quinolinecarbaldehyde
Fórmula:
C₁₀H₇NO Ponto de Fusão: 66…71 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00075032 Número CAS: 5470-96-2 EINECS: 226-804-3 |
Appearance | Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 71 °C |
GC | ≥96.0 % |