Print…
(1S)-(-)-α-Pinene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (-)-α-Pinene, (1S)-(-)-2-Pinene, (-)-Pin-2(3)-ene, L(-)-α-Pinene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18405.0100 8.18405.0500
8.18405.0100EA 25.8 EUR
8.18405.0100 8.18405.0500
(1S)-(-)-α-Pinene para síntese, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Peso Molecular: 136.24 g/mol
Ponto de ebulição: 155
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0.8592 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064145
Número CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07599
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -62 °C
Molar Mass 136.23 g/mol
Boiling Point 155 - 156 °C
Vapor Pressure 5 hPa (25 °C)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.446 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 255 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid