(1S)-(-)-α-Pinene mistura de enantiômeros ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 7785-26-4
Molecular Formula: C10H16
Formula Weight: 136.24
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4650
Melting Point: -64°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1903790
Merck Reference: 14,7445
Optical Rotation: -42° (neat)
UN No.: 2368
MDL No.: MFCD00064145
Fórmula:
C₁₀H₁₆ Ponto de ebulição: 154…156 °C Ponto de Fusão: –64 °C Densidade: 0,856 Ponto de Inflamação: 32 °C (89 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064145 Número CAS: 7785-26-4 EINECS: 232-077-3 UN: 2368 ADR: 3,III Merck Index: 14,7445 |