Print…
(1R)-(+)-α-Pinene, Supelco®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
80605-1ML 80605-5ML
80605-1MLEA 52.8 EUR
80605-1ML 80605-5ML
(1R)-(+)-α-Pinene, Supelco®
(1R)-(+)-α-Pinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001346
Número CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4ddd743edbc1818b38ddc5634564b3d8dad87&vid=6af71e0e89598367a01070156b877f841ffa687a&prid=web&clid=SAPDAM