Print…
(1R)-(+)-α-Pinene 98%, 80% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
131261000 131262500 131265000
ACRO131261000EA 73.5 EUR
ACRO131261000 ACRO131262500 ACRO131265000
(1R)-(+)-α-Pinene 98%, 80% ee
(1R)-(+)-α-Pinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001346
Número CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥75 %
Specific gravity (20°C) 0.855 to 0.865
Specific optical rotation +40° to +47° (20°C, 589 nm) (neat)