Ácido 3-Fenilbenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12438.14
A12438.22
A12438.36
A12438.14EA
45.9
EUR
A12438.14
A12438.22
A12438.36
Ácido 3-Fenilbenzoico ≥98%
Ácido 3-Fenilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 92-92-2
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Odour: Odourless
Melting Point: 223-227°
Beilstein Reference: 973519
MDL No.: MFCD00002553
Fórmula:
C₁₃H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 373 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 223…227 °C Densidade: 1,284 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002553 Número CAS: 92-92-2 EINECS: 202-203-1 |