Ácido 2-Fenilbenzoico ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12049.06
A12049.14
A12049.22
A12049.06EA
25
EUR
A12049.06
A12049.14
A12049.22
Ácido 2-Fenilbenzoico ≥98%
Ácido 2-Fenilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 947-84-2
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Odour: Odourless
Melting Point: 110-114°
Boiling Point: 343-344°
Beilstein Reference: 974075
MDL No.: MFCD00002463
Fórmula:
C₁₃H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 343…344 °C Ponto de Fusão: 110…114 °C Densidade: 1,458 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002463 Número CAS: 947-84-2 EINECS: 213-432-1 |