Print…
Benzoato de benzilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18701.0100 8.18701.1000
8.18701.0100EA 27.9 EUR
8.18701.0100 8.18701.1000
Benzoato de benzilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzoato de benzilo
Fórmula: C₁₄H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 323 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 17…20 °C
Densidade: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003075
Número CAS: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129
Encomendar
Solubility 0.0153 g/l (20 °C)
Melting Point 21 °C
Molar Mass 212.24 g/mol
Boiling Point 324 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 158 °C
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 480 °C
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material