3-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
3-Benzyloxybenzaldehyde
B22909.06
B22909.14
B22909.22
B22909.06EA
31.2
EUR
B22909.06
B22909.14
B22909.22
3-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
3-(Benzyloxy)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 1700-37-4
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 180°/0.08mm
MDL No.: MFCD00003367
Fórmula:
C₁₄H₁₂O₂ Ponto de ebulição: 180 °C (0,08 mmHg) Ponto de Fusão: 54…58 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003367 Número CAS: 1700-37-4 EINECS: 216-932-8 |