4-Fenilbenzaldeído ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15839.06
A15839.14
A15839.22
A15839.06EA
33.3
EUR
A15839.06
A15839.14
A15839.22
4-Fenilbenzaldeído ≥98%
4-Fenilbenzaldeído
Purity: 98+%
CAS No.: 3218-36-8
Molecular Formula: C13H10O
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 172°(341°F)
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 184°/11mm
Beilstein Reference: 606693
MDL No.: MFCD00006947
Fórmula:
C₁₃H₁₀O Ponto de ebulição: 184 °C (11 mmHg) Ponto de Fusão: 57…61 °C Densidade: 1,107 Ponto de Inflamação: 172 °C (341 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006947 Número CAS: 3218-36-8 EINECS: 221-742-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...