Print…
4-Fenilbenzaldeído 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
106260050 106260250 106261000
ACRO106260050EA 27.8 EUR
ACRO106260050 ACRO106260250 ACRO106261000
4-Fenilbenzaldeído 99%
4-Fenilbenzaldeído
Fórmula: C₁₃H₁₀O
Ponto de ebulição: 184 °C (11 mmHg)
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006947
Número CAS: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %