1,2,4,5-Tetrametilbenzeno ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L04493.22
L04493.36
L04493.22EA
33.7
EUR
L04493.22
L04493.36
1,2,4,5-Tetrametilbenzeno ≥97%
1,2,4,5-Tetrametilbenzeno
Purity: 97+%
CAS No.: 95-93-2
Molecular Formula: C10H14
Formula Weight: 134.22
Flash Point: 73°(163°F)
Melting Point: 77-80°
Boiling Point: 191-193°
Beilstein Reference: 1903393
Merck Reference: 14,3468
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00008528
Fórmula:
C₁₀H₁₄ Ponto de ebulição: 191…193 °C Ponto de Fusão: 77…80 °C Densidade: 1,036 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 73 °C (163 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008528 Número CAS: 95-93-2 EINECS: 202-465-7 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,3468 |